Learn More
Eppendorf™ Microtube à centrifuger en PP 3810X
GREENER_CHOICE
Code produit. 10596901 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Pureté ou qualité:
Pour un usage en PCR
Qualité Eppendorf
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10596901
Marque: Eppendorf™ 0030125207
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes pour toutes les applications de biologie moléculaire, chimie clinique et biochimie. Les microtubes à centrifuger en PP Eppendorf™ 3810X offrent confort et fiabilité pour la préparation, la centrifugation et le stockage des échantillons.
Utilisez ces tubes pour la préparation, la centrifugation ou le stockage des échantillons. Les tubes Eppendorf™ 3810X s’adaptent parfaitement à vos flux de travaux.
  • Le couvercle du tube est facile à ouvrir et à fermer pour un fonctionnement ergonomique
  • Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 x g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire en cas de manipulation d’échantillons dangereux
  • Fabriqués sans l’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides dont il a été démontré qu’ils se lixivient des consommables en plastique dans l’échantillon et qui ont un effet négatif sur les résultats des essais biologiques
  • Graduation pour une vérification simple du volume pipeté
  • Surface de couvercle dépolie, sur le côté, pour faciliter le marquage
  • Fonctionnement garanti entre –86 à +100°C
  • Autoclavables lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
  • Disponible en qualité Eppendorf et qualité de pureté propre PCR certifiée par lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Jaune
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 1000 Pk.
Plage de températures (impériale) -122.8°F to +212°F
Plage de températures (métrique) –86 à 100°C
Stérilité Non stérile
Pureté ou qualité Qualité Eppendorf
Graduated Oui
Capacité (impériale) 0.05 oz.
Type de bouchon Flat Frost Lid
Fit for Purpose Certified Quality
Forme du fond Conical
FCR max. 30,000 x g
Forme Cylindrical
Type de produit Microcentrifuge Tube