Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 384 puits en PP à fond conique
GREENER_CHOICE
Code produit. 10742563
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Naturel
Noir
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de puits:
Carré
Carré
Carré-Arrondi
Carrées
Fond carré, conique (puits en V)
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Conditionnement:
120 pièces
80 pièces
Code produit. 10742563
Marque: Thermo Scientific™ 264576
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Faible capacité de liaison empêchant les protéines ou l’ADN de se lier, permettant ainsi une récupération totale des échantillons.
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Les plaques à 384 puits en polypropylène à fond conique Thermo Scientific™ sont dotées d'une capacité de liaison inférieure, empêchant les protéines ou l'ADN de se lier, ce qui permet une récupération complète des échantillons. Supporte des plages de températures de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
  • Puits coniques permettant une récupération optimale des échantillons
  • Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
  • Choix de couleurs permettant une identification rapide des plaques de stockage
  • Résistance chimique au DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Non disponible
Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Description 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 16 x 24
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 120 boîtes
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Nunc
Couleur Noir
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau En PP
Volume (métrique) du puits 120 μl
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 100 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Carré
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Nbre par carton 120
Nb par paquet 20
Quantité 120/boîte
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Qualité certifiée
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.