Learn More
Corning™ Microplaque à base base et haute densité, à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
Description
Dotées d’un film ultra-transparent d’épaisseur 127 μm et d’une planéité inégalée (plaque entière et intra-puits), ces microplaques sont idéales pour les applications d’imagerie cellulaire à haute résolution. La microplaque et le film sont fabriqués à partir d’un copolymère d’oléfine cyclique (COC) qui possède d'excellentes propriétés optiques, une résistance chimique et une stabilité mécanique.
- Le COC permet une grande résistance chimique (y compris DMSO) et une grande stabilité mécanique.
- Le film ultra-transparent d’épaisseur 127 μm convient parfaitement à la microscopie d’imagerie.
- Planéité du fond du film inter- et intra-puits dans les 50 μm et 10 μm, respectivement, optimisée pour les applications haute densité
- Faible fluorescence automatique et biréfringence
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,03 cm2 |
| Array | 16 x 24 |
| Conditionnement | 20/Bte |
| Type de liaison | Traitée pour culture tissulaire |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Type de produit | Fond de film |
| Matériau | Copolymère de cyclooléfine |
| Volume (métrique) du puits | 80 μl |
| Afficher plus |