Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques 384 puits avec revêtement en verre WebSeal Plate+
Code produit. 15192759
Click to view available options
Volume (métrique) de travail:
90 μl
180 μl
Quantité:
10/boîte
6/boîte
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 15192759
Marque: Thermo Scientific™ 60180P310
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Profitez d’une résistance chimique similaire à celle du verre tout en conservant les avantages du polypropylène en termes de manipulation avec ces microplaques à 384 puits en PP avec revêtement en verre.
Alternative pratique et économique aux plaques en verre plein, les microplaques Thermo Scientific™ 384 puits avec revêtement en verre WebSeal Plate+ offrent une résistance aux produits chimiques semblable à celle du verre, tout en conservant les avantages du polypropylène. Elles constituent également une solution idéale pour les applications dans lesquelles les microplaques en plastique ne sont pas adaptées, et permettent de ne plus utiliser les inserts en verre.
Résistance chimique identique au verre et avantages du plastique
  • Microplaques légères de haute précision en polypropylène revêtues d’une épaisse couche de 200 nm de dioxyde de silicone
  • Chimiquement et thermiquement résistantes ; tolèrent des températures de -80°C à +80°C
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Volumes 120 µl ou 240 µl
  • Puits à fond arrondi pour une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 16 x 24
Conditionnement 10 Pk.
Gamme de produits Webseal
Type de produit Glass Coated Microplate
Matériau Polypropylène avec revêtement en verre
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 90 μl
Volume total (métrique) du puits 120 μl
Type de puits U
Nb par paquet 10
Profile Carré-Arrondi
Quantité 10/boîte
Hauteur (métrique) 14.4 mm