Learn More
Greiner Bio-One Microplaque anti-fixation à fond plat à 384 puits en polystyrène
GREENER_CHOICE
Code produit. 11866091
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
40 pièces
Code produit. 11866091
Marque: Greiner Bio-One 781900
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Fournit des propriétés de liaison biomoléculaire non spécifiques ultra faibles. La microplaque à fond plat anti-fixation en polystyrène à 384 puits Greiner Bio-One présente une stabilité de surface à long terme sans dégradation ni lixiviation.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Lie les protéines, l’ADN, l’ARN
  • Sensibilité de dosage plus élevée avec un bruit de fond réduit
  • Augmentez la sensibilité du dosage
  • <
Service Plan
Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 16 x 24
Couleur Noir
Matériau PS
Nbre de puits 384
Stérilité Non stérile
Type de puits Plat