Learn More
Acide 3alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oïque (acide désoxycholique), Mikromol™
Code produit 17973436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973436 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17973436 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0835.050250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oïque (acide désoxycholique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxycholic Acid (Choleic Acid)
CAS 83-44-3
Noms d’analytes ou de composants Deoxycholic Acid (Choleic Acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H40 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxycholan-24-oic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]-etiocholane-3α,12α-diol, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,12α-diol, 5β-Deoxycholic acid, 7-Deoxycholic acid, Cholerebic, Cholic acid, deoxy-, Cholorebic, Degalol, Deoxycholatic acid, Deoxycholic acid, Desoxycholic acid, Droxolan, NSC 8797, Pyrochol, Septochol
Formule InChI InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Nom IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7 ,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthréne-17-yl]pentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 392.57
Quantité 250 mg
Poids de la formule 392,2927 g/mol