Learn More
Acide 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholan-24-oïque (acide cholique), Mikromol™
Description
Acide 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholan-24-oïque (acide cholique)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cholic Acid |
| CAS | 81-25-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cholic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C24 H40 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Cholic Acid, (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic acid, Cholic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]etiocholane-3α,7α,12α-triol, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-β-cholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α,12α-triol, 5β-Cholic acid, Cholalic acid, Cholalin, Colalin, E 1000, NSC-6135, Chenodeoxycholic Acid Impurity B, Ursodeoxycholic Acid Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nom IUPAC | Acide pentanoïque (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl] |
| Show More |