Learn More
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Éthenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tétraméthyl-1-oxodécahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacyclooctène- Acétate de 8-yl (acétate de 14 de la mutline), Mikromol™
Description
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Éthenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tétraméthyl-1-oxodécahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacyclooctène- 8-yl Acétate (mutiline 14-Acétate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Acetate (Mutilin 14-Acetate) |
| CAS | 31771-36-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Acetate (Mutilin 14-Acetate) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C22 H34 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Acetate, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. J (EP), Mutilin 14-Acetate, Tiamulin Imp. J (EP), Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity J, Tiamulin Impurity J |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H34O4/c1-7-20(5)12-17(26-15(4)23)21(6)13(2)8-10-22(14(3)19(20)25)11-9-16(24)18(21)22/h7,13-14,17-19,25H,1,8-12H2,2-6H3/t13-,14+,17-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)C |
| Nom IUPAC | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Éthenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tétraméthyl-1-oxodécahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacyclooctène- 8-yl Acétate |
| Afficher plus |