Learn More
Uvex™ Combinaison de protection chimique légère 3B Chem
Code produit 17737649 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17737649 S 25 pièces
17747649 M 25 pièces
17757649 L 25 pièces
17767649 XL 25 pièces
17777649 2XL 25 pièces
17787649 3XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17737649 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8984309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    265.86€ / 25 pièces
    Économisez 29.14€
    9% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Combinaisons jetables fabriquées en polypropylène SMS laminé avec film en polyéthylène pour une sécurité maximale.
  • Matériau léger et très flexible pour un grand confort de l’utilisateur
  • Étanchéité aux liquides
  • Matériau à faible bruit
  • Sans substances altérant l’hydrophobie de la peinture ni silicone
  • Idéal pour les travaux de nettoyage
  • Passe-doigt pour le majeur pour maintenir les manches en place
  • Protection optimale grâce au rabat avec fermeture éclair auto-adhésive
  • Propriétés anti-statiques
  • Protection contre les maladies infectieuses
  • Doublure avec un matériau non tissé doux pour la peau
  • Fermetures sûres et confortables grâce aux bandes élastiques sur la capuche, les bras et les jambes
  • Taille élastiquée pour un ajustement optimal
  • Fermeture éclair à double sens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc, Jaune
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique recouvert
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Étalon
Type de bouchon Fermeture éclair avec rabat auto-adhésif
Type de couture Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Certifications/Conformité EN 14126, EN 14605 - type 3B, EN 14605 - type 4B, ISO 13982-1 - type 5B, EN 13034 - type 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, ISO 27065 C3