Description
- Matériau léger et très flexible pour un grand confort de l’utilisateur
- Étanchéité aux liquides
- Matériau à faible bruit
- Sans substances altérant l’hydrophobie de la peinture ni silicone
- Idéal pour les travaux de nettoyage
- Passe-doigt pour le majeur pour maintenir les manches en place
- Protection optimale grâce au rabat avec fermeture éclair auto-adhésive
- Propriétés anti-statiques
- Protection contre les maladies infectieuses
- Doublure avec un matériau non tissé doux pour la peau
- Fermetures sûres et confortables grâce aux bandes élastiques sur la capuche, les bras et les jambes
- Taille élastiquée pour un ajustement optimal
- Fermeture éclair à double sens
Spécification
Spécification
| Type de produit | Vêtements de protection chimique |
| Dimensions | 3XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc, Jaune, Orange |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique recouvert |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |