Learn More
Euro Protection™ Masques à pliage à plat 3D FFP3 NR D
Code produit 15975920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20/boîte, 12 boîtes/carton
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15975920 20/boîte, 12 boîtes/carton 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15975920 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 23385
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les masques à pliage à plat 3D Euro Protection™ D FFP3 NR D sont des masques de protection à usage unique dotés d’un clip nasal et d’un élastique pour un ajustement sécurisé et confortable.
  • Conception multicouches
  • Couche interne douce
  • Élastique de serrage réglable
  • Pince-nez
  • Joint nasal / facial
Spécification
Certifications/Conformité EN 149:2001 + A1:2009
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène SMS
Dimensions Taille unique
Matériau de la couche de filtration PP électrostatique fondu-soufflé
Comprend Pince-nez
Sans latex Oui
Matériau du serre-tête Caoutchouc synthétique sans latex
Matériau (doublure) Polypropylène souple
Matériau du couvre-nez Polyéthylène renforcé
Type de couvre-nez Pince-nez
Quantité 20/boîte, 12 boîtes/carton
Avec dispositif d’étanchéité faciale Oui
Poids (métrique) 18 g