Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, ASI™ 26 film
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 L
100 L
200 L
300 L
560 L
Dimensions:
33 x 68,6 cm (13 x 27 po)
45,7 x 76,2 cm (18 x 30 po)
55,9 x 91,4 cm (22 x 36 po)
70 x 122 cm (24 x 48 po)
78,7 x 124,5 cm (31 x 49 po)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le système Thermo Scientific™ de revêtement de cuve 3D sans drain de fond est composé du film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™26 de 5,0 ml durable, avec des dimensions optimisées pour les fûts Thermo Scientific™ et cuves cylindriques couramment utilisées. Les revêtements de cuve Thermo Scientific standard sont dotés d’une opercule pour une récupération maximale, avec un tambour roulant pour plus de mobilité.
- Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans des conditions BPFa stériles
- Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables, ce qui contribue à réduire les risques de contamination croisée et la durée des cycles
- Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Dimensions | 33 x 68,6 cm (13 x 27 po) |
| Conditionnement externe | Conditionnés individuellement dans un sachet header bag |
| Quantité | 40 par boîte |
| Méthode de stérilisation | Irradiés |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | HyPerforma |
| Port Detail | 0 port |
| Afficher plus |