Learn More
3M™ Combinaison de protection 4520, à capuche
Description
- Combinaison de type 5/6 fabriquée à partir d’un matériau extrêmement léger et respirant, conçue pour offrir une protection contre les poussières dangereuses et les éclaboussures et pulvérisations limitées de liquides
- En non-tissé SMMMS très respirant pour une évacuation efficace de la chaleur corporelle et de l’humidité et une réduction du stress thermique
- Tissu multicouche doux et résistant de 43 g/m² SMS pour une performance solide
- Capuche à 3 panneaux, fermeture à glissière à 2 curseurs et rabat-tempête avec dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d’exposition cutanée
- Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
- Résistance contre les particules nucléaires EN 1073-2
- Manchettes tricotées pour un placement doux et sûr des bras
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons universelles |
| Dimensions | 2XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique, Tricoté |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |