Learn More
3M™ Combinaison de protection 4520, à capuche
Code produit 12962285 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12962285 XXXXL 20 pièces
12632565 M 20 pièces
12642565 L 20 pièces
12642595 XL 20 pièces
12652595 2XL 20 pièces
11923774 S 20 pièces
12952285 3XL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12962285 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000089644
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    124.01€ / 20 pièces
    Économisez 74.99€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-11-2026
Les combinaisons offrent plusieurs couches de SMMMS pour une résistance et une solidité efficaces, tout en étant légères (43 g/m²). Respirant et doux au toucher, semblable à du tissu, à porter pendant de longues périodes pour protéger contre les décharges statiques, les particules dangereuses et les éclaboussures de liquide de type 5/6.
  • Combinaison de type 5/6 fabriquée à partir d’un matériau extrêmement léger et respirant, conçue pour offrir une protection contre les poussières dangereuses et les éclaboussures et pulvérisations limitées de liquides
  • En non-tissé SMMMS très respirant pour une évacuation efficace de la chaleur corporelle et de l’humidité et une réduction du stress thermique
  • Tissu multicouche doux et résistant de 43 g/m² SMS pour une performance solide
  • Capuche à 3 panneaux, fermeture à glissière à 2 curseurs et rabat-tempête avec dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d’exposition cutanée
  • Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
  • Résistance contre les particules nucléaires EN 1073-2
  • Manchettes tricotées pour un placement doux et sûr des bras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions XXXXL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique, Tricoté
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture éclair frontale avec rabat anti-tempête
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Résistance Poussière, Liquide
Revêtement Antistatique
Certifications/Conformité CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Description 3 couches de polypropylène fondu-soufflé entre 2 couches de polypropylène non tissé
Sans latex Non
Modèle 4520-4 XL
Taille (impériale) de la poitrine 52 à 55 in
Taille (impériale) de la couture d’entrejambes 36 in
Taille (impériale) de la taille 55 in
Taille (métrique) de la poitrine 132,08 à 139,7cm
Taille (métrique) de la couture d’entrejambes 91,44cm
Taille (métrique) de la taille 139,7cm
À utiliser avec (application) Installation d’isolation, réduction de l’amiante et du plomb, poussière de charbon dans les centrales, travail du bois, polissage des métaux, nettoyage léger des bâtiments, manipulation générale des poudres, nettoyage et entretien industriels généraux, entretien des machines ou des véhicules et transformation des aliments
Hauteur (impériale) de 6,5 à 6,75 ft
Hauteur (métrique) 200 à 206 cm