Learn More
3M™ Combinaison de protection 4540+, à capuche
Code produit 11933794
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11933794 3XL 20 pièces
12652565 M 20 pièces
11903794 L 20 pièces
11993784 S 20 pièces
12662595 XL 20 pièces
12672595 2XL 20 pièces
11943794 XXXXL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11933794 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100041597
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La combinaison est fabriquée à partir d'un non-tissé bicomposant laminé de qualité supérieure et comporte un panneau dorsal triangulaire respirant en SMMMS pour un confort amélioré. Le matériau souple et léger constitue une barrière idéale contre les particules dangereuses et les projections de liquides limitées.
  • Barrière idéale contre les particules sèches et certaines projections de produits chimiques liquides (CE Type 5/6)
  • Matériau microporeux laminé à très faible peluchage et doux et léger qui s’enfile et s’adapte bien au corps facilitant ainsi le mouvement
  • Capuche à 3 panneaux, fermeture à glissière à 2 curseurs et rabat-tempête avec bande scellable et dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d’exposition cutanée
  • Manchettes tricotées et taille et chevilles élastiques pour un confort accru et une plus grande liberté de mouvement
  • Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
  • Résistance contre les particules nucléaires EN 1073-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau Polyéthylène, stratifié polyester/polyéthylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique, Tricoté
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture éclair frontale avec rabat anti-tempête
Type de couture Surfilée, Lié
Stérilité Non stérile
Résistance Antistatique, Poussière, Liquide
Revêtement Antistatique
Certifications/Conformité ANSI 101-1996
Certifications / conformité (Europe) CE Catégorie III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Description Combinaison blanche en PE / PP laminé, panneau dorsal bleu en PP SMMMS, fermeture éclair en nylon sur polyester tressé, élastique en caoutchouc néoprène, poignets et fil en polyester
Sans latex Non
Modèle 4540+
Taille (impériale) de la poitrine 49 à 52 in
Taille (impériale) de la couture d’entrejambes 35 in
Taille (impériale) de la taille 54 in
Taille (métrique) de la poitrine 124,46 à 132,08cm
Taille (métrique) de la couture d’entrejambes 88.9 cm
Taille (métrique) de la taille 137.16 cm
À utiliser avec (application) Désamiantage, décontamination au plomb et aux pesticides, centrales électriques, métaux, nettoyage, maintenance, industrie générale, isolation, agroalimentaire, industrie pharmaceutique
Hauteur (impériale) de 6,33 à 6,5 ft
Hauteur (métrique) 194 à 200 cm