Learn More
3M™ Combinaisons de protection jetables série 4565
Code produit 12692595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12692595 2XL -
11927864 M 20 pièces
13473336 L 20 pièces
12682595 XL 20 pièces
13453486 3XL 20 pièces
11987864 XXXXL 20 pièces
14820992 S 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12692595 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000034775
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La combinaison 3M™ 4565 offre une protection CE de catégorie III, Type 4/5/6 contre les éclaboussures de liquides, les poussières dangereuses et les brouillards de produits chimiques.
  • Combinaison de type 4/5/6 conçue pour offrir une barrière très efficace contre les particules dangereuses et les éclaboussures et pulvérisations limitées de liquides
  • Fabriquée en bicomposant non tissé avec un laminé en PE à très faible peluchage pour une forme particulièrement confortable
  • Capuche à 3 panneaux, fermeture éclair à 2 sens et rabat-tempête avec bande refermable et dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d’exposition cutanée
  • Coutures scellées tout au long de la combinaison pour une résistance accrue réduisant le risque de déchirement et d’exposition
  • Protection contre les agents biologiques EN 14126
  • Revêtement antistatique EN 1149-5 pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
  • Résistance contre les particules nucléaires EN 1073-2 jusqu’à la classe 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cleanroom Coveralls
Dimensions 2XL
Matériau Polyéthylène microporeux
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte étanche
Type de couture Bordée avec un biais
Stérilité Non stérile
Revêtement Antistatique
Certifications/Conformité ASTM F1670, EN 14126:2003, EN 1149-1:2006, EN 13034, EN-ISO 13982-30
Description Combinaison en polyéthylène laminé/polyester et polyéthylène, fermeture éclair à tresse en polyester/nylon/métal, élastique caoutchouc néoprène, filetage en polyester/coton, manchettes en polyester, ruban rouge en polypropylène
Taille (impériale) de la poitrine 45 à 49 po
Taille (impériale) de la couture d’entrejambes 34 in
Taille (impériale) de la taille 53 in
Taille (métrique) de la poitrine 114,3 à 124,46cm
Taille (métrique) de la couture d’entrejambes 86,36cm
Taille (métrique) de la taille 134,62cm
À utiliser avec (application) Pulvérisation de peinture, fabrication de produits pharmaceutiques et industriels, inspection et manipulation de l’amiante et soins de santé
Hauteur (impériale) 6 à 6,33 pi
Hauteur (métrique) 186 à 194 cm
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)