Learn More
3M™ Dispositif de protection de la tête monté sur casque de protection
Code produit 12384749 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12384749 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12384749 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000089402
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’ensemble de protection de la tête monté sur casque peut être utilisé avec n’importe quel écran facial 3M™ afin d’assurer une bonne protection faciale Conçu pour s’adapter à la plupart des rainures d’accessoires des casques de sécurité. Calotte thermoplastique haute résistance offrant une résistance aux chocs.
Le dispositif de protection de la tête monté sur casque de protection H18 3M™ assure une protection fiable de la tête et du visage tout en répondant aux exigences réglementaires en matière de performances et de sécurité Les dispositifs de protection de la tête sont disponibles dans un large choix de matériaux, de tailles, de formes et de teintes afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.
  • L’ensemble de protection de la tête polyvalent peut être associé à n’importe quel écran facial 3M pour assurer la protection du visage
  • Peut être monté sur les casques de sécurité H-700 3M à l’aide des rainures accessoires
  • Indice de réduction du bruit (NRR)* 28 dB. CSA classe AL
  • Nécessite des lunettes de protection, vendues séparément
  • Calotte thermoplastique haute résistance
  • Offre une résistance aux chocs et dispose d’un système unique permettant de remplacer les fenêtres en quelques secondes
  • Conforme aux exigences de l’ANSI Z87.1-2010
  • Réf. 3M : 82502-00000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Modèle 82502-00000
Type de produit Headgear Combination
Dimensions Standard (6.5 to 8 in.)
Ventilée Not Ventilated
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.