Learn More
Thermo Scientific™ Bandelette indicatrice 3M™ Comply™
Code produit. 11741605
Click to view available options
Dimensions (L x l):
55 m x 18 mm
55 m x 24 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11741605
Marque: Thermo Scientific™ 1322V24
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permet au personnel du bloc opératoire et du service central de stérilisation de savoir en un coup d’œil si l’emballage a été exposé au processus de stérilisation. Le ruban indicateur 3M™ Comply™ change de couleur ou devient plus foncé lorsqu’il est soumis à un processus de stérilisation.
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
Comme un moniteur d’exposition, les rubans indicateurs 3M™ scellent vos emballages en toute sécurité et permettent au personnel du bloc opératoire et du service central de stérilisation de savoir en un coup d’œil si l’emballage a été soumis à un processus de stérilisation. L’indicateur chimique imprimé sous forme de motif à rayures diagonales change de couleur ou devient plus foncé lorsqu’il est soumis à un processus de stérilisation.
  • Le ruban indicateur de vapeur sans plomb est conçu pour une utilisation sur tous les types d’emballages
  • Un adhésif fiable colle au matériau de l’emballage
  • Processus de fabrication durable et sans solvant
  • Ne nécessite pas de système d’élimination des déchets dangereux
  • Le nouvel emballage utilise jusqu’à 30 % moins de plastique
  • Rouleaux pratiques à ouverture facile conditionnés individuellement
  • Sans plomb et sans ajout de latex
  • 28 rouleaux/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme NF EN 867-1 classe A, ISO 11140-1 classe 1
Couleur Beige
Dimensions (L x l) 55 m x 24 mm
À utiliser avec (application) Vérification de la stérilisation
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Longueur (métrique) 55 m
Type de produit Ruban indicateur
Caractéristiques Adhésif sans plomb, agressif, sensibleà la pression
Quantité 1par unité
Indicateur de stérilisation Oui
Méthode de stérilisation Vapeur
Largeur (métrique) extérieure 24 mm