Learn More
3M™ Solution de test d’ajustement
Code produit 31605231 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de test d’ajustement
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31605231 Kit de test d’ajustement 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31605231 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100350838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    167.10€ / 6 pièces
    Économisez 94.90€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Solutions de remplacement pour tests d'ajustement à utiliser avec les kits d'appareils de test d'ajustement qualitatifs FT-10 (sucré) et FT-30 (amer).
  • Les kits de test et les accessoires aident les organisations à satisfaire aux exigences réglementaires en matière de tests d'ajustement des respirateurs étanches.
  • Utilisé pour valider l'étanchéité entre le visage et le masque respiratoire jetable ou demi-masque.
  • Soutenir la conformité et garantir une protection respiratoire efficace.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de test d’ajustement
Avec soupape d’expiration Non