Learn More
3M™ Casque antibruit de soudage PELTOR™, version serre-nuque
Code produit 15709867 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Écouteurs pour casque de soudage
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15709867 Écouteurs pour casque de soudage
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15709867 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000103787
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00€
    382.83€ / 10 pièces
    Économisez 341.17€
    47% de réduction
Expédition estimée: 02-11-2026
Conçu pour offrir une protection auditive confortable dans une vaste gamme d’environnements de soudage, les casques antibruit PELTOR™, version serre-nuque, sont conçus pour être utilisés avec les masques de soudage 3M™.
  • La conception à profil bas du casque antibruit H505B s’intègre parfaitement sous la plupart des masques de soudage, notamment la série 3M™ Speedglas™ 9100
  • Le bandeau métallique assure le confort pendant une utilisation prolongée
  • Les coquilles s’inclinent pour garantir un ajustement personnalisé
  • Suspension à deux points pour une répartition équilibrée de la pression
  • La surface de la coquille semi-souple limite la transmission de bruits parasites
Compliance
Les produits 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ANSI S3.1974 Oui
CSA Z94.2 Classe B.
Couleur du coussin Noir
À utiliser avec (équipement) Série 3 M™ Speedglas™ 9100 et autres masques de soudage
Matériau du bandeau Câble
Coussin du serre-tête Non
À utiliser avec (application) Broyage, fonctionnement de machines, soudage
Modèle H505B, Derrière la tête
Taux de réduction sonore (NRR) 17 dB
Couleur de bandeau Argent
Diélectrique Non