Learn More
3M™ Kit d’hygiène PELTOR™ pour casques antibruit série X.
Description
- Les kits d’hygiène sont composés d’une paire de coussinets de rechange et d’inserts en mousse pour les casques antibruit série X 3M™ PELTOR™ (X1, X2, X3, X4, X5)
- 3M recommande de remplacer les coussinets et les inserts en mousse des casques antibruit tous les six mois ou dès qu’ils sont endommagés
- Les kits sont conditionnés par boîte de 10.
Compliance
Les produits 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Spécification
Spécification
| Couleur du coussin | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Casques antibruit PELTOR™ X3 |
| À utiliser avec (application) | Assemblage, sablage, nettoyage, démolition, électricité, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage |
| Modèle | HYX3 |
| Type de produit | Kit d’hygiène |
| Diélectrique | Oui |