Learn More
3M™ Kit d’hygiène PELTOR™ pour casques antibruit série X.
Code produit 13469928 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
HYX1
HYX2
HYX3
HYX4
HYX5
À utiliser avec (équipement):
Casques antibruit PELTOR™ X1
Casques antibruit PELTOR™ X2
Casques antibruit PELTOR™ X3
Casques antibruit PELTOR™ X4
Casques antibruit PELTOR™ X5
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13469928 HYX4 Casques antibruit PELTOR™ X4 1 pièce
13439928 HYX1 Casques antibruit PELTOR™ X1 1 pièce
13449928 HYX2 Casques antibruit PELTOR™ X2 1 pièce
13459928 HYX3 Casques antibruit PELTOR™ X3 1 pièce
13479928 HYX5 Casques antibruit PELTOR™ X5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13469928 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000104048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00€
    11.96€ / 1 pièces
    Économisez 7.04€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Le kit d’hygiène 3M™ PELTOR™ inclut des coussinets d’oreilles de rechange et des revêtements en mousse pour les casques antibruit série X
  • Les kits d’hygiène sont composés d’une paire de coussinets de rechange et d’inserts en mousse pour les casques antibruit série X 3M™ PELTOR™ (X1, X2, X3, X4, X5)
  • 3M recommande de remplacer les coussinets et les inserts en mousse des casques antibruit tous les six mois ou dès qu’ils sont endommagés
  • Les kits sont conditionnés par boîte de 10.
Compliance
Les produits 3M™ doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur du coussin Noir
À utiliser avec (équipement) Casques antibruit PELTOR™ X4
À utiliser avec (application) Assemblage, sablage, nettoyage, démolition, électricité, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage, soudage
Modèle HYX4
Type de produit Kit d’hygiène
Diélectrique Oui