Learn More
3M™ Casque PELTOR™ WS™ ProTac XPI
Code produit 17192139 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MT15H7P3EWS6-111, Jugulaire
Taux de réduction sonore (NRR):
24 dB
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Taux de réduction sonore (NRR) Conditionnement
17192139 MT15H7P3EWS6-111, Jugulaire 24 dB 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17192139 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100195976
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00€
    895.80€ / 1 pièces
    Économisez 209.20€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Le casque PELTOR™ WS™ ProTac XPI intègre protection auditive, communication Bluetooth™ et un microphone à annulation de bruit pour offrir une solution de communication protectrice mains libres sans fil.
  • Solution de communication protectrice pour une communication mains libres claire dans les environnements bruyants
  • Technologie multipoint Bluetooth™ pour une connexion sans fil simultanée à deux appareils
  • La technologie d’écoute de l’environnement aide les ouvriers à entendre les sons dans des environnements à faible bruit
  • Microphone à annulation de bruit étanche à l’eau et à la poussière (IP68) pour une transmission vocale de grande clarté
  • Le port auxiliaire FLX2 et un bouton PTT sur la coquille permettent une connexion câblée à une grande variété de radios bidirectionnelles. (Modèles -111 uniquement)
  • La couleur jaune vif offre un haut degré de visibilité
  • Confortable pour une utilisation toute la journée
Compliance
Le casque antibruit 3M™ doit être utilisé conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Couleur Jaune vif
ANSI S3.1974 Oui
Couleur du coussin Noir
À utiliser avec (équipement) Les marques de radio compatibles incluent Icom, Kenwood, Motorola, Sepura
À utiliser avec (application) Environnements à bruit élevé, comme les aéroports, l’aviation, la construction, la fabrication générale, les opérations au sol, la maintenance industrielle et les industries des procédés
Haute visibilité Oui
Modèle MT15H7P3EWS6-111, Jugulaire
Paires par paquet 1 de chaque
Taux de réduction sonore (NRR) 24 dB
Type de produit Casque ProTach XPI
Diélectrique Non
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.