Learn More
3M™ Solution de sensibilité FT-31, amère
Code produit 17813454 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6/boîte
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17813454 6/boîte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort
Code produit 17813454 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100004635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    167.10€ / 6 pièces
    Économisez 34.90€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ces produits doivent être utilisés conformément aux réglementations OSHA et aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit. Un usage inapproprié peut entraîner des maladies, voire la mort
La solution de sensibilité amère est utilisée pour vérifier l'étanchéité entre le visage et le respirateur sur tout respirateur à particules ou respirateur à gaz/vapeurs avec un préfiltre à particules.
  • Solution pour test d'ajustement en cas de sensibilité au goût amer
  • Utilisé avec le 3M™ Appareil de test d'ajustement qualitatif FT-30
  • À usage professionnel uniquement
  • Utilisé pour tester la sensibilité du porteur du masque respiratoire à une solution amère. Il est utilisé avec le 3M™ Appareil de test d'ajustement qualitatif FT 30
Ces équipements de sécurité doivent être utilisés conformément à la réglementation de l'OSHA et aux instructions d'utilisation, aux avertissements et aux limitations fournis avec chaque produit . Une mauvaise utilisation peut entraîner des maladies, voire la mort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de sensibilité
Capacité (impériale) 1,9 oz.
Capacité (métrique) 55 ml
Certifications/Conformité OSHA 29 CFR 1910.134, Annexe A
À utiliser avec (application) Test d'ajustement des respirateurs
À utiliser avec (équipement) Kit de test d'ajustement qualitatif Bitter
Modèle FT-31
Quantité 6/boîte
Type (solution) Solution pour test de sensibilité