Learn More
3M™ Solution de sensibilité FT-11, sucrée
Code produit 15266693 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6/carton
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15266693 6/carton 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15266693 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000029587
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Utilisé pour vérifier l'étanchéité entre le visage et le respirateur sur tout respirateur à particules ou respirateur à gaz/vapeurs avec préfiltre à particules.
  • Méthode rapide et facile pour vérifier l'étanchéité du masque.
  • Peut être réalisé avec n'importe quel masque filtrant les particules, du FFP2 aux demi-masques avec filtres à particules.
  • Flacon de 55 ml
  • Solution de test de sensibilité / flacons de recharge de 55 ml (sucré).
Le 3M™ La solution de test de sensibilité FT11 est un masque et un accessoire de contrôle de 3M . La solution de test de sensibilité contenue dans le flacon de recharge est utilisée pour le 3M™ Test d'ajustement FT10 pour les tests d'ajustement qualitatifs des demi-masques filtrant les particules et des demi-masques avec filtres à particules. Contenu : 55 ml.
Informations sur la commande
Flacons individuels de 55 ml (1,9 oz) de solution pour test de sensibilité ou solution pour test d’ajustement également disponibles.
Compliance
Répond aux critères de performance pour les tests des appareils respiratoires de en vertu de la norme OSHA 29 CFR 1910.134, annexe A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Recharge de solution pour test de sensibilité
Capacité (impériale) 1,9 oz.
Capacité (métrique) 55 mL
Certifications/Conformité OSHA 29 CFR 1910.134, Annexe A
À utiliser avec (application) Utilisé pour tester la sensibilité du porteur du respirateur à une solution de saccharine
À utiliser avec (équipement) Kit de test d’ajustement qualitatif
Modèle FT-11
Quantité 6/carton
Type (solution) Solution pour test de sensibilité