Description
- Les tubes respiratoires Quick Release Swivel (pivot à déverrouillage rapide rapide) permettent une connexion rapide et facile
- Conforme aux exigences de performance respiratoire plus élevées avec les coiffes 3M™
- La gaine résistante aux flammes prolonge la durée de vie du tube et le protège des étincelles
- Une protection pour tube respiratoire jetable est disponible pour faciliter les opérations de nettoyage et de décontamination
- Catalogue 3M n° BT-30
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tube respiratoire |
| À utiliser avec (application) | Assemblage, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage |
| À utiliser avec (équipement) | PAPR Versaflo™ série TR-300 |
| Modèle | BT-30 |