Learn More
3M™ Casque de sécurité respiratoire Versaflo série M-300 Versaflo™
Code produit 11773916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
M-307
Comprend:
Visière et masque de qualité supérieure
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Comprend unitSize
11773916 M-307 Visière et masque de qualité supérieure 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11773916 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000104036
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Assure une protection respiratoire et limitée de la tête et des yeux
Applications :
  • Automobile, fabrication de denrées alimentaires et de boissons
  • Production et fabrication de métaux
  • Maintenance militaire
  • Réparation et exploitation
  • Pharmaceutique
  • Transport
  • Réf. 3M : M-301, Réf. 3M : M-305, Réf. 3M : M-307
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 25
Certifications/Conformité CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397
Couleur Noir
Matériau Flame-resistant Polyester
Type de produit Ensemble de casque de sécurité
À utiliser avec (application) Assemblage, entretien des installations, broyage, fonctionnement des machines, peinture, ponçage, automobile, aliments et boissons, entretien militaire, réparation et exploitation, pharmacie, transport
À utiliser avec (équipement) Appareil de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo série M-300
Comprend Visière et masque de qualité supérieure
Matériau (lentille) Polycarbonate
Modèle M-307
Stérilité Non stérile
Type de suspension Textile
Type de visière Premium Visor and Faceseal
Avec dispositif d’étanchéité faciale Oui
Dimensions (L x l x H) 346 x 346 x 254 mm
Longueur (impériale) 13.6 in.
Longueur (métrique) 346 mm
Largeur (impériale) 13.6 in.
Largeur (métrique) 346 mm
Hauteur (impériale) 9.6 in.
Hauteur (métrique) 254 mm
Poids (impériale) 1.8 lb.
Poids (métrique) 832 g