Learn More
3M™ Versaflo™ Ensemble de vanne de refroidissement à air fourni, V-100E
Tous les produits 3M ProduitsDescription
- Les appareils respiratoires à adduction d'air offrent des caractéristiques améliorées par rapport aux protections respiratoires traditionnelles.
- Proposez des options pour refroidir ou chauffer l'air entrant grâce à des vannes spécifiques, pour un confort accru.
- Nécessite une source d'air propre, telle que des systèmes d'air comprimé ou de l'air en bouteille, pour fonctionner.
- Fournir de l'air propre et respirable à une variété de cagoules et de casques compatibles.
- Conçu pour une maintenance réduite et des performances fiables dans des environnements exigeants.
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Ensemble de vanne de refroidissement |
| Dimensions | Taille unique |
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?