Learn More
3M™ Versaflo™ Ensemble de vanne de chauffage d'air fourni, V-200E
Code produit 31605234 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Ensemble de vanne de chauffage
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31605234 Ensemble de vanne de chauffage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31605234 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100340967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00€
    989.18€ / 1 pièces
    Économisez 560.82€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Le système de chauffage de l'air fourni assure un flux d'air chaud pour plus de confort dans les environnements froids tout en garantissant une protection respiratoire fiable.
  • Offre une solution respiratoire confortable aux travailleurs évoluant dans des environnements froids et difficiles.
  • Chauffe l'air comprimé jusqu'à 28 °C °pour améliorer le confort de l'utilisateur.
  • Compatible avec une large gamme de 3M couvre-chefs, y compris les capuches et les casques.
  • Permet une configuration facile en fonction de l'environnement, des contaminants et des préférences personnelles.
  • Doté d'un contrôle du flux d'air réglable pour personnaliser les niveaux de chauffage.
  • Adapté à une utilisation dans la fabrication, la construction et d'autres industries exigeantes.
  • Contribue à améliorer la sécurité des travailleurs et leur confort général lors d'une utilisation prolongée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Type de produit Ensemble de vanne de chauffage
Dimensions Taille unique