Learn More
3M™ Versaflo™ Ensemble régulateur d'air fourni, V-500E
Code produit 31605235 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Régulateur réglable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31605235 Régulateur réglable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31605235 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100342003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    524.67€ / 1 pièces
    Économisez 295.33€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Le régulateur d'air comprimé de la série V-500E offre une protection respiratoire fiable grâce à un débit d'air réglable et un apport continu d'air comprimé, pour un confort et une durabilité optimaux même dans les environnements difficiles.
  • 3M™ Versaflo™ Le système de respirateur à adduction d'air de la série V-500E offre une protection respiratoire fiable et un confort optimal aux travailleurs dans divers environnements industriels.
  • Fournit un flux d'air continu à partir d'une source d'air comprimé, assurant ainsi une alimentation en air stable et constante.
  • Compatible avec une large gamme de 3M Des couvre-chefs, y compris des capuches et des casques, pour une utilisation flexible et polyvalente.
  • Il est doté d'un contrôle du flux d'air réglable, permettant aux utilisateurs de personnaliser ce flux en fonction de leurs besoins spécifiques et de leurs préférences de confort.
  • Offre une protection efficace contre les contaminants aéroportés pour une sécurité accrue sur le lieu de travail.
  • Adapté aux secteurs de la fabrication, de la construction et du traitement chimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Plastic (Plastique)
Type de produit Régulateur réglable