Learn More
3M™ Ceintures pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ série TR
Code produit 11783906 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Cuir
Polyester
Vinyle
Longueur (impériale):
51,9 in
62,2 in
72,8 in
Longueur (métrique):
132 cm
158 cm
185 cm
À utiliser avec (application):
Environnement de travail difficile
Environnement de travail standard
Idéal pour les environnements en présence de particules chaudes
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Longueur (impériale) Longueur (métrique) À utiliser avec (application) Conditionnement
11783906 Polyester 72,8 in 185 cm Environnement de travail standard 1 pièce
11793906 Cuir 51,9 in 132 cm Idéal pour les environnements en présence de particules chaudes 1 pièce
11703916 Vinyle 62,2 in 158 cm Environnement de travail difficile 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11783906 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100006958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    29.52€ / 1 pièces
    Économisez 19.48€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les systèmes PAPR série TR-300.
  • La TR-325 est une ceinture en tissu économique facile à utiliser pour une utilisation avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300
  • La TR-326 est une ceinture en cuir durable à utiliser avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300 et Speedglas™ TR-300-SG.
  • La TR-327 est une ceinture en vinyle confortable facile à nettoyer à utiliser avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ / Speedglas™ TR-300
  • Réf. 3M : TR-325, Réf. 3M : TR-326, Réf. 3M : TR-327
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Réutilisable
Matériau Polyester
Type de produit Bande
À utiliser avec (application) Environnement de travail standard
À utiliser avec (équipement) Système de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ Tr-300 et Speedglas™
Modèle TR-325
Longueur (impériale) 72,8 in
Longueur (métrique) 185 cm