Learn More
(3R)-3-Hydroxy-4,4-diméthyldihydrofuran-2(3H)-one (Pantolactone), Mikromol™
Description
(3R)-3-Hydroxy-4,4-diméthyldihydrofuran-2(3H)-one (Pantolactone)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pantolactone |
| CAS | 599-04-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Pantolactone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H10 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | D-(-)-Pantolactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (3R)-3-hydroxy-4,4-diméthyloxolan-2-one |
| Show More |