Learn More
(3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide (Lactame de S-Carboxyméthyl-L-cystéinamide), Mikromol™
Code produit 17982786
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17982786 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17982786 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0236.190025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide (Lactame de S-Carboxyméthyl-L-cystéinamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide
CAS 2165523-96-4
Noms d’analytes ou de composants (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C5 H8 N2 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide, Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide
Formule InChI InChI=1S/C5H8N2O2S/c6-5(9)3-1-10-2-4(8)7-3/h3H,1-2H2,(H2,6,9)(H,7,8)/t3-/m0/s1
SMILES NC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1
Nom IUPAC (3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 160.19
Quantité 25 mg
Poids de la formule 160.0306 g/mol