Learn More
(3R)-N-méthyl-3-(naphtalén-1-yloxy)-3-(thiophén-2-yl)propan-1-amine chlorhydrate ((R)-duloxétine chlorhydrate), Mikromol™
Code produit 17920356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17920356 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17920356 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1122.110025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(3R)-N-méthyl-3-(naphtalén-1-yloxy)-3-(thiophén-2-yl)propan-1-amine chlorhydrate ((R)-duloxétine chlorhydrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Duloxetine Hydrochloride
CAS 910138-96-4
Noms d’analytes ou de composants (R)-Duloxetine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H19 N O S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (R)-Duloxetine Hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Duloxetine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, (3R)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Duloxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Duloxetine Imp. A (EP), Duloxetine USP Related Compound A, Duloxetine USP RC A, Duloxetine Related Compound A as Hydrochloride, Duloxetine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Duloxetine Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m1./s1
SMILES Cl.CNCC[C@@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
Nom IUPAC (3R)-N-méthyl-3-naphthalen-1-yloxy-3-thiophène-2-ylpropan-1-amine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 333.88
Quantité 25 mg
Poids de la formule 333.0954 g/mol