Learn More
(3RS)-4-(Diméthylamino)-3-méthyl-2,2-diphénylbutanenitrile (Isodidiavalo), Mikromol™
Code produit 18062480
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18062480 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18062480 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0531.12
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(3RS)-4-(Diméthylamino)-3-méthyl-2,2-diphénylbutanenitrile (Isodidiavalo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isodidiavalo
CAS 1-2-6293
Noms d’analytes ou de composants Isodidiavalo
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H22 N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methadone Hydrochoride Imp. C (EP), (3RS)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile, Isodidiavalo, alpha-[2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-alpha-phenylbenzeneacetonitrile, 4-(Dimethylamino)-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-Diphenyl-3-methyl-4-(dimethylamino)butyronitrile, NSC 9993, Tuso-Blandin, Methadone Imp. C (EP), Methadone Related Compound C, Methadone Hydrochloride Impurity C, Methadone Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C19H22N2/c1-16(14-21(2)3)19(15-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16H,14H2,1-3H3
SMILES CC(CN(C)C)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)-3-méthyl-2,2-diphénylbutanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 278.39
Quantité 50 mg
Poids de la formule 278.1783 g/mol