Learn More
(3S)-1,2,3,4-Acide tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique, Mikromol™
Description
Acide (3S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 74163-81-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H11 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Quinapril Hydrochloride Imp. A (EP), Quinapril Imp. A (EP), (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Quinapril Hydrochloride Impurity A, Quinapril Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1 |
| Nom IUPAC | Acide (3S)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-3-carboxylique |
| Afficher plus |