Learn More
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine Dichlorhydrate ((3S)-3-Aminoquinuclidine Dichlorhydrate), Mikromol™
Code produit 30049647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049647 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049647 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3779.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine Dichlorhydrate ((3S)-3-Aminoquinuclidine Dichlorhydrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 119904-90-4
Noms d’analytes ou de composants (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H14 N2 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, hydrochloride (1:2), (3S)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (3S)- (9CI), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (S)-, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride, (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3(S)-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CCC1CC2
Nom IUPAC (3S)-quinuclidin-3-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 199.121
Quantité 25 mg
Poids de la formule 198,0691 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.