Learn More
Chlorhydrate d'acide [(3S)-3-[[(1R)-1-(éthoxycarbonyl)-3-phénylpropyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1-benzazépin-1-yl]acétique (chlorhydrate de (1R,3S)-bénazépril), Mikromol™
Code produit 30051127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051127 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051127 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1229.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'acide [(3S)-3-[[(1R)-1-(éthoxycarbonyl)-3-phénylpropyl]amino]-2-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1H-1-benzazépin-1-yl]acétique (chlorhydrate de (1R,3S)-bénazépril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride
CAS 86541-77-7
Noms d’analytes ou de composants (3S)-3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, monohydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C24 H28 N2 O5 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Benazepril Hydrochloride Imp. B (EP), Benazepril Imp. B (EP), Benazepril USP Related Compound B, Benazepril USP RC B, (3S)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic Acid Hydrochloride (1:1), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[(1R)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, (3S)- (9CI), 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, [S-(R*,S*)]-, Benazepril Related Compound B as Hydrochloride, Benazepril Hydrochloride Impurity B as (1R,3S)-Enantiomer Hydrochloride, Benazepril Impurity B as (1R,3S)-Enantiomer Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20+;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(=O)O)C2=O
Nom IUPAC ácido 2-[(3S)-3-[[(2R)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-1-il]acético; clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 460.95
Quantité 25 mg
Poids de la formule 460,1765 g/mol