Learn More
(3S,4R)-4-(4-Fluorophényl)-1-méthyl-3-pipéridineméthanol 3-(4-Méthylbenzènesulfonate), Mikromol™
Description
(3S,4R)-4-(4-Fluorophényl)-1-méthyl-3-pipéridineméthanol 3-(4-Méthylbenzènesulfonate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Paroxol Tosylate |
| CAS | 317323-77-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Paroxol Tosylate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H24 F N O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, 3-(4-methylbenzenesulfonate), (3S,4R)-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, 4-methylbenzenesulfonate (ester), (3S,4R)- (9CI), (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol 3-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H24FNO3S/c1-15-3-9-19(10-4-15)26(23,24)25-14-17-13-22(2)12-11-20(17)16-5-7-18(21)8-6-16/h3-10,17,20H,11-14H2,1-2H3/t17-,20-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CC[C@H]([C@H](COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)C1)c3ccc(F)cc3 |
| Nom IUPAC | [(3S,4R)-4-(4-fluorophényl)-1-méthylpipéridine-3-yl]méthyl 4-méthylbenzènesulfonate |
| Afficher plus |