Learn More
[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, Mikromol™
Code produit. 30463864
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Code produit. 30463864
Marque: Mikromol MM1032.1200254AMP
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paroxol
CAS 105812-81-5
Noms d’analytes ou de composants Paroxol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H18 F N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme [(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, BRL-42496, Paroxetine Stage 3B intermediate, BRL 29226AD
Formule InChI InChI=1S/C13H18FNO/c1-15-7-6-13(11(8-15)9-16)10-2-4-12(14)5-3-10/h2-5,11,13,16H,6-9H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES CN1CC[C@H]([C@H](CO)C1)c2ccc(F)cc2
Nom IUPAC [(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol
Poids moléculaire (g/mol) 223.29
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 223.1372 g/mol