Learn More
(3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridécyl]-2-oxétanone, Mikromol
Code produit 30458713
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458713 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458713 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1219.130025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridécyl]-2-oxétanone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
CAS 104872-06-2
Noms d’analytes ou de composants (3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C22 H42 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone, 2-Oxetanone, 3-hexyl-4-(2-hydroxytridecyl)-, [3S-[3α,4β(S*)]]-, Orlistat Related Compound A (USP)
Formule InChI InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20+,21+/m1/s1
Type de solution Neat
SMILES CCCCCCCCCCC[C@@H](O)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC
Nom IUPAC (3S,4S)-3-hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridécyl]oxétan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 354.57
Quantité 25 mg
Poids de la formule 354.3134 g/mol