Learn More
(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Méthyldécahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione, Mikromol
Code produit 30458606
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458606 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458606 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0926.160025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Méthyldécahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione
CAS 2165676-00-4
Noms d’analytes ou de composants (3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H18 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione, Perindopril tert-Butylamine Imp. K (EP)
Formule InChI InChI=1S/C12H18N2O2/c1-7-12(16)14-9-5-3-2-4-8(9)6-10(14)11(15)13-7/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,13,15)/t7-,8-,9-,10-/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES C[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2C[C@@H]3CCCC[C@@H]3N2C1=O
Nom IUPAC (3S,5aS,9aS,10aS)-3-méthyl-2,3,5a,6,7,8,9,9a,10,10a-décahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 222.284
Quantité 25 mg
Poids de la formule 222.137 g/mol