Learn More
(3S)-6,7-Diméthoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tétrahydro-6,7-dihydroxy-8-méthoxy-2-méthyl-1-isoquinoléinyl]-1(3H)-isobenzofuranone, Mikromol™
Description
(3S)-6,7-Diméthoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tétrahydro-6,7-dihydroxy-8-méthoxy-2-méthyl-1-isoquinoléinyl]-1(3H)-isobenzofuranone
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-isobenzofuranone |
| CAS | 78213-27-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-isobenzofuranone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H23 N O7 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-Isobenzofuranone, 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl)-, [S-(R*,S*)]- (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H23NO7/c1-22-8-7-10-9-12(23)17(24)20(28-4)14(10)16(22)18-11-5-6-13(26-2)19(27-3)15(11)21(25)29-18/h5-6,9,16,18,23-24H,7-8H2,1-4H3/t16-,18+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc(O)c(O)c(OC)c34 |
| Nom IUPAC | (3S)-3-[(1R)-6,7-dihidroxi-8-metoxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-1-il]-6,7-dimetoxi-3H-2-benzofuran-1-ona |
| Show More |