Learn More
Motic™ Ensemble d’éclairage épiscopique 3 W LED
Code produit. 15435462
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscope SMZ-161
Microscope SMZ-171
Microscopes série K, SMZ-168, SMZ-140, SFC-11
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15435462
Marque: Motic™ 1101010100181
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour l’éclairage stéréomicroscopique. L’ensemble d’éclairage épiscopique Motic™ 3 W possède un champ de vision optimal de 50 mm à 108 mm par rapport à l’échantillon.
  • Cet illuminateur spot doit être associé au bloc de mise au point Motic 2111/2112 et au support LED 2111.
  • Capable d’apporter un éclairage LED de 5500 K lorsqu’il est combiné avec le support LED 2111.
  • L’intensité de l’éclairage est ajustable grâce à la commande de l’intensité du support LED 2111.
  • Température de couleur 5500 K.
  • Ampoule 3 W LED Lambertian pour un éclairage épiscopique.
  • Commande d’intensité ajustable ; linéaire.
  • Champ de vision optimal de 50 mm à 108 mm par rapport à l’échantillon
  • Raccordement facile et sûre à la colonne du support LED 2111 pour l’alimentation
Spécification
Type d’ampoule LED Lambertian 5500 K
À utiliser avec (équipement) Microscope SMZ-161
Type d’éclairage Illuminateur à spot
Puissance 3 W