Learn More
4-(1-bromoéthyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine, Mikromol™
Code produit 30051634
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051634 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051634 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1094.130100
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(1-bromoéthyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS 188416-28-6
Noms d’analytes ou de composants 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H5 Br Cl F N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pyrimidine, 4-(1-bromoethyl)-6-chloro-5-fluoro-, 4-(1-Bromoethyl)-6-chloro-5-fluoropyrimidine
Formule InChI InChI=1S/C6H5BrClFN2/c1-3(7)5-4(9)6(8)11-2-10-5/h2-3H,1H3
SMILES CC(Br)c1ncnc(Cl)c1F
Nom IUPAC 4-(1-bromoéthyl)-6-chloro-5-fluoro-pyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 239.473
Quantité 100 mg
Poids de la formule 237.9309 g/mol