Learn More
4’-(1-imidazolyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11352386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352386 5 g -
11362386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06115.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10041-06-2
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.214
Numéro MDL MFCD00005282
Clé InChI GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-imidazol-1-yl acetophenone, 4'-imidazol-1-yl acetophenone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethanone, 4'-1-imidazolyl acetophenone, 1-4-imidazol-1-yl-phenyl-ethanone, 1-4-acetylphenyl imidazole, ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl, 1-4-imidazol-1-ylphenyl ethanone, 1-4-1h-imidazol-1-yl phenyl ethan-1-one, 4'-1h-imidazol-1-yl acetophenone
CID PubChem 82316
Nom IUPAC 1-(4-imidazol-1-ylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(1-Imidazolyl)acetophenone
Point de fusion 114°C to 118°C
Quantité 5 g
Beilstein 608955
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%