Learn More
4-(1-Méthyléthyl)phénol, Mikromol™
Description
4-(1-Méthyléthyl)phénol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Isopropylphenol |
| CAS | 99-89-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-Isopropylphenol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H12 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Propofol Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-propan-2-ylphénol |
| Afficher plus |