Learn More
4-(1-Méthylpipéridin-4-ylidène)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophène-9,10-dione (9,10-dioxokétotifène), Mikromol™
Code produit 17961876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961876 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961876 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0180.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(1-Méthylpipéridin-4-ylidène)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophène-9,10-dione (9,10-Dioxocétotifène)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Dioxo Ketotifen
CAS 43076-16-0
Noms d’analytes ou de composants 9,10-Dioxo Ketotifen
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H17 N O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen, Ketotifen EP impurity G, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity G, Ketotifen Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
Nom IUPAC 10-(1-méthylpipéridine-4-ylidene)benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophène-4,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 323.41
Quantité 25 mg
Poids de la formule 323,098 g/mol