Learn More
4-(1-pyrrolidinyl)benzonitrile, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile |
| % min. CAS | 89.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 172.23 |
| Pourcentage de pureté | 90% |