Learn More
4-(1-pyrrolidinyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15427738
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15427738
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61230.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10282-30-1
Formule moléculaire C11H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 172.231
Numéro MDL MFCD07368512
Clé InChI ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrrolidin-1-yl benzonitrile, 4-1-pyrrolidinyl benzonitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-pyrrolidinyl, 1-4-cyanophenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinobenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzenecarbonitrile, 4-pyrrolidine-1-yl-benzonitrile
CID PubChem 4961271
Nom IUPAC 4-pyrrolidine-1-ylbenzonitrile
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile
Point de fusion 83°C to 85°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 172.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide